Learn More
Butirato de clorometilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10643173
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33657-49-7
Fórmula molecular C5H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 136.58
Número MDL MFCD00216961
Clave InChI BDPZFQLKFUONAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloromethyl butyrate, chloromethylbutyrate, butyric acid chloromethyl ester, butanoic acid, chloromethyl ester, chloromethyl n-butanoate, butyryloxymethyl chloride, acmc-1agry, ksc492g7j, butanoic acid,chloromethyl ester, n-butanoic acid chloromethyl ester
PubChem CID 2725008
Nombre IUPAC butanoato de clorometilo
SMILES CCCC(=O)OCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloromethyl butyrate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 1.0740g/mL
Punto de ebullición 150.0°C (993.0 mbar)
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)2C(O)OCH2Cl
Índice de refracción 1.4190 to 1.4210
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.074
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloromethyl butyrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.