Learn More
Cloroformo d, para RMN, + 99,8 % del átomo D, contiene 0,03 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
29.10€ - 303.00€
CAS | 865-49-6 |
---|---|
Fórmula molecular | CHCl3 |
Peso molecular (g/mol) | 120.375 |
Número MDL | MFCD00000827 |
Clave InChI | HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N |
Sinónimo | chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero |
PubChem CID | 71583 |
ChEBI | CHEBI:85365 |
Nombre IUPAC | tricloro(deuterio)metano |
SMILES | C(Cl)(Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10021621
|
Thermo Scientific Acros
209560250 |
25mL. | Frasco de vidrio |
29.10€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10348680
|
Thermo Scientific Acros
209561000 |
100 ml | Frasco de vidrio |
81.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10450101
|
Thermo Scientific Acros
209565000 |
500mL. | Frasco de vidrio |
303.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMRIdentificadores de productos químicos
865-49-6 | |
120.375 | |
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N | |
71583 | |
tricloro(deuterio)metano |
CHCl3 | |
MFCD00000827 | |
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero | |
CHEBI:85365 | |
C(Cl)(Cl)Cl |
Especificaciones
Chloroform-d | |
Blanco a beige | |
1.5000g/mL | |
0,01% máx. (culombimétrico) | |
-64.0°C | |
CHCl3 | |
MFCD00000827 | |
chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero | |
C(Cl)(Cl)Cl | |
120.375 | |
CHEBI:85365 | |
NMR |
Polvo cristalino | |
99.8+ atom % D | |
99,80% mín | |
865-49-6 | |
60.0°C | |
CDCl3 | |
01, IV, 54 | |
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N | |
tricloro(deuterio)metano | |
71583 | |
120.39 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging the unborn child.
GHS P Statement
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Take off contaminated clothing and wash before reuse. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 212-742-4
- Chloroform-d
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
RUO – Research Use Only