Learn More
Clorobis(4-metoxifenil)fosfina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
123.00€ - 383.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 13685-30-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H14ClO2P |
Peso molecular (g/mol) | 280.69 |
Número MDL | MFCD04972301 |
Clave InChI | YTFQUBRFOJIJOZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | bis 4-methoxyphenyl chlorophosphine, chlorobis 4-methoxyphenyl phosphine, chlorobis 4-methoxyphenyl phosphane, chloro-bis 4-methoxyphenyl phosphane, acmc-20alng, p,p-bis 4-methoxyphenyl phosphinous chloride, phosphinous chloride,p,p-bis 4-methoxyphenyl |
PubChem CID | 4379930 |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)P(Cl)C1=CC=C(OC)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11475630
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25887.03 |
1 g |
123.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11485630
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25887.06 |
5 g | |||||||
Descripción
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine is used an pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa clorobis(4-metoxifenil)fosfina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire & y a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes, bases, aire y agua/humedad.
Identificadores de productos químicos
13685-30-8 | |
280.69 | |
YTFQUBRFOJIJOZ-UHFFFAOYSA-N | |
4379930 |
C14H14ClO2P | |
MFCD04972301 | |
bis 4-methoxyphenyl chlorophosphine, chlorobis 4-methoxyphenyl phosphine, chlorobis 4-methoxyphenyl phosphane, chloro-bis 4-methoxyphenyl phosphane, acmc-20alng, p,p-bis 4-methoxyphenyl phosphinous chloride, phosphinous chloride,p,p-bis 4-methoxyphenyl | |
COC1=CC=C(C=C1)P(Cl)C1=CC=C(OC)C=C1 |
Especificaciones
Chlorobis(4-methoxyphenyl)phosphine | |
61°C to 64°C | |
Irritating | |
MFCD04972301 | |
Air and moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
COC1=CC=C(C=C1)P(Cl)C1=CC=C(OC)C=C1 | |
280.69 | |
280.69 |
13685-30-8 | |
140°C (1.5 mmHg) | |
C14H14ClO2P | |
UN3261 | |
bis 4-methoxyphenyl chlorophosphine, chlorobis 4-methoxyphenyl phosphine, chlorobis 4-methoxyphenyl phosphane, chloro-bis 4-methoxyphenyl phosphane, acmc-20alng, p,p-bis 4-methoxyphenyl phosphinous chloride, phosphinous chloride,p,p-bis 4-methoxyphenyl | |
YTFQUBRFOJIJOZ-UHFFFAOYSA-N | |
clorobis(4-metoxifenil)fosfano | |
4379930 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO SÓLIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
RUO – Research Use Only