Learn More
cloro(dietil)fosfina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206923
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 686-69-1
Fórmula molecular C4H10ClP
Peso molecular (g/mol) 124.55
Número MDL MFCD00013621
Clave InChI INJBDKCHQWVDGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorodiethylphosphine, diethylchlorophosphine, chloro diethyl phosphine, phosphinous chloride, diethyl, pubchem6480, chloro diethyl phosphane, acmc-1avkn, diethylphosphinous chloride, diethylphosphinous chloride #, chlorodiethyl phosphine
PubChem CID 69639
Nombre IUPAC cloro(dietil)fosfano
SMILES CCP(CC)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloro(diethyl)phosphine
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0230g/mL
Punto de ebullición 131.0°C to 132.0°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3CH2)2PCl
Índice de refracción 1.4740 to 1.4760
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.023
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.55
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Chloro(diethyl)phosphine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.