Learn More
WTW™ Kit de pruebas de cloro
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | DIN 38408 G4, EN ISO 7393 |
| Volumen (métrico) | 5 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Desinfectantes, aguas residuales, agua potable |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetro PhotoLab™ 6000, medidor Photoflex™ |
| temp | De 0,02 a 2,00 mg/l de Cl2, total |
| Requisitos de almacenamiento | De 15 °C a 25 °C |
| Método de prueba | 4-dimetilaminobenzaldehído |
| Tipo | Kit de sobres de polvo |