Learn More
WTW™ Kit de pruebas de cloro
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 38408 G4, EN ISO 7393 |
| Intervalo de pH | De 3 a 4, a 20 °C |
| Volumen (métrico) | 5 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Desinfectantes, aguas residuales, agua potable |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetro PhotoLab™ 6000, medidor Photoflex™ |
| Especificaciones de parámetros | Hierro |
| temp | De 0,5 a 5,0 mg/l Cl2, libre |
| Requisitos de almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Método de prueba | Triazina |
| Tipo | Kit de sobres de polvo |