Learn More
WTW™ Kits de pruebas de cloruro
Código de producto. 11785783
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de pruebas de reactivos de amoníaco (NH4) CombiCheck
Kit de pruebas de reactivos de cromato
Tamaño de la unidad:
500 g
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
11785783 Kit de pruebas de reactivos de cromato 500 g
10726452 Kit de pruebas de reactivos de amoníaco (NH4) CombiCheck cada uno
2 options
Código de producto. 11785783
Marca: WTW™ 250353
Obtenga resultados precisos de análisis de agua para aguas residuales, agua potable, aguas subterráneas y agua mineral/después con los kits de pruebas de reactivos de cromato.
  • Gran variedad de instrumentos para la medición de cloruro  
  • Kit de pruebas de reactivos de cromato
  • Para aguas residuales, agua potable, aguas subterráneas, agua mineral/tras la dilución
  • Fotómetros PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Indicador de color Amarillo/marrón
Volumen (métrico) 5 ml
Para utilizar con (aplicación) Para aguas residuales, agua potable, aguas subterráneas, agua mineral/tras la dilución
Para utilizar con (equipo) Fotómetros PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex
Incluye Certificados
Especificaciones de parámetros Cromato, cromar
temp De 5 a 125 mg/l
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 25 °C
Método de prueba Difenilcarbazida
Tipo Kit de pruebas de reactivos de cromato
compliance-icons
Product Identifier
  • Chloride Cell Test Method: photometric 5 - 125 mg/l Cl
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: iron(III) nitrate, nitric acid