Learn More
WTW™ Kits de pruebas de cloruro
Código de producto. 10726452
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit de pruebas de reactivos de amoníaco (NH4) CombiCheck
Kit de pruebas de reactivos de cromato
Tamaño de la unidad:
500 g
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
10726452 Kit de pruebas de reactivos de amoníaco (NH4) CombiCheck cada uno
11785783 Kit de pruebas de reactivos de cromato 500 g
2 options
Código de producto. 10726452
Marca: WTW™ 250491
Obtenga resultados precisos de análisis de agua para aguas residuales, agua potable, aguas subterráneas y agua mineral/después con los kits de pruebas de reactivos de cromato.
  • Gran variedad de instrumentos para la medición de cloruro  
  • Kit de pruebas de reactivos de cromato
  • Para aguas residuales, agua potable, aguas subterráneas, agua mineral/tras la dilución
  • Fotómetros PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 38405 D31
Intervalo de pH 13 a 20°C
Volumen (métrico) 5 ml
Para utilizar con (aplicación) Aguas residuales, agua potable, aguas subterráneas, agua mineral/tras la dilución
Para utilizar con (equipo) Fotómetro PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spectral, medidor Photoflex™
Especificaciones de parámetros Amonio
temp De 2,5 a 250 mg/l
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Método de prueba Indofenol azul (reacción de Berthelot)
Tipo Kit de pruebas de reactivos de amoníaco (NH4) CombiCheck
compliance-icons
Nombre del producto
  • test cloruros método
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: iron (III) nitrate,nitric acid