Learn More
Chloramphenicol Acetyltransferase Antibody (CAT-1), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18108807 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18108807 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18108807
Marca: Novus Biologicals NBP250129AF488
Mouse Monoclonal Antibody
Chloramphenicol Acetyltransferase Monoclonal specifically detects Chloramphenicol Acetyltransferase in Non-species specific samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Chloramphenicol Acetyltransferase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CAT-1
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CAT, CAT II, CATB, CatD, Chloramphenicol acetyltransferase 2, Chloramphenicol acetyltransferase II, cmlA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length Chloramphenicol Acetyltransferase
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1