missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlamydia Trachomatis Momp Antibody (1297/143), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18270093 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18270093 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18270093 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10066403AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Chlamydia Trachomatis Momp Monoclonal specifically detects Chlamydia Trachomatis Momp in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chlamydia Trachomatis Momp
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1297/143
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Major Outer Membrane Protein, MOMP, omp1, omp1F, Omp1L1, ompA, ompIL2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native type E MOMP
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Reacts with MOMP from C. trachomatis.
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.