Learn More
Chlamydia Trachomatis Lps Antibody (1312/284), DyLight 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 18431023 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18431023 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18431023
Marca: Novus Biologicals NBP128820G
Mouse Monoclonal Antibody
Chlamydia Trachomatis Lps Monoclonal antibody specifically detects Chlamydia Trachomatis Lps in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Chlamydia Trachomatis Lps
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1312/284
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C. trachomatis Lipopolysaccharide;Chlamydia trachomatis Lipopolysaccharide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chlamydia trachomatis L2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1