missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chitinase 3-like 2 Mouse anti-Human, Clone: 2B5, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7113155 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18277251 50 μL 50 microlitros
18245853 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18277251

Marca: Novus Biologicals NBP26023850UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Chitinase 3-like 2 Monoclonal specifically detects Chitinase 3-like 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chitinase 3-like 2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2B5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 2-5 ug, ELISA 1:100 - 1:2000
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen chitinase 3-like 2, chitinase-3-like protein 2, Chondrocyte protein 39, YKL-39YKL39
Símbolos de los genes CHI3L2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CHI3L2 (27-390aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1117
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.