Learn More
Chitinase 3-like 2 Antibody (YKL39/6370), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200112541 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30300935 20 μg 20 microgramos
30294630 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30300935 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP34458820ug
Mouse Monoclonal Antibody
Chitinase 3-like 2 Monoclonal antibody specifically detects Chitinase 3-like 2 in Human samples. It is validated for ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Chitinase 3-like 2
Aplicaciones ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon YKL39/6370
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen chitinase 3-like 2, chitinase-3-like protein 2, Chondrocyte protein 39, YKL-39YKL39
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human fragment corresponding to Chitinase 3-like 2 protein (Uniprot: Q15782). Exact sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1117
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ