Learn More
Novus Biologicals™ Chitinase 3-like 1/YKL-40 Antibody (Brown U. patent anti-CHI3L1) - Chimeric, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Especificaciones
| Antígeno | Chitinase 3-like 1/YKL-40 |
|---|---|
| Clon | Brown U. patent anti-CHI3L1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30047872
|
Novus Biologicals™
NBP3-28760-100ug |
100 μg |
338.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30046152
|
Novus Biologicals™
NBP3-28760-50ug |
50 μg |
213.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30047873
|
Novus Biologicals™
NBP3-28760-1mg |
1 mg |
920.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Chitinase 3-like 1/YKL-40 Monoclonal antibody specifically detects Chitinase 3-like 1/YKL-40 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssayEspecificaciones
| Chitinase 3-like 1/YKL-40 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| AW208766, Brp39, Chi3l1, gp39, YKL-40 | |
| CHI3L1 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| Brown U. patent anti-CHI3L1 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P36222 | |
| 1116 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |