Learn More
Novus Biologicals™ Chitinase 3-like 1/YKL-40 Antibody (Brown U. patent anti-CHI3L1) - Chimeric, Novus Biologicals™
Código de producto. 30047873 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
30047873 1 mg 1 miligramo
30047872 100 μg 100 microgramos
30046152 50 μg 50 microgramos
3 options
Código de producto. 30047873
Marca: Novus Biologicals™ NBP3287601mg
Human Monoclonal Antibody
Chitinase 3-like 1/YKL-40 Monoclonal antibody specifically detects Chitinase 3-like 1/YKL-40 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Chitinase 3-like 1/YKL-40
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Brown U. patent anti-CHI3L1
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen P36222
Alias de gen AW208766, Brp39, Chi3l1, gp39, YKL-40
Especie del huésped Human
Inmunógeno CHI3L1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1116
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1