Learn More
Chikungunya Virus VLP Mouse anti-Virus, Clone: EB6-2-B6-F5, Novus Biologicals™
Código de producto. 18336746 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
18336746 0.1 mg 0.10 miligramo
18392093 0.5 mg 0.50 miligramo
2 options
Código de producto. 18336746
Marca: Novus Biologicals NBP3148530.1MG
Mouse Monoclonal Antibody
Chikungunya Virus VLP Monoclonal antibody specifically detects Chikungunya Virus VLP in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Chikungunya Virus VLP
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon EB6-2-B6-F5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS pH 7.4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno An equal mix of Chikungunya, Mayaro and O'nyong'nyong VLPs (comprising E1, E2 and capsid proteins), produced in HEK293 cells
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG