Learn More
Chicken anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™
Código de producto. 18590284 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
18590284 500 μg 500 microlitros
1 options
Código de producto. 18590284 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP175258APCCY7
Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG (H+L)
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC-Cyanine7
Formulación PBS
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno This Chicken anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified rabbit IgG (H&L).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secundario Secondary
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG