Learn More
CHERP Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30227603 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30227603 100 μL 100 microlitros
30230111 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30227603
Marca: Novus Biologicals NBP338614100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
CHERP Polyclonal antibody specifically detects CHERP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CHERP
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen calcium homeostasis endoplasmic reticulum protein, DAN16, DAN26, ERPROT 213-21, ERPROT213-21, protein with polyglutamine repeat, SCAF6, SRA1, SR-related CTD associated factor 6, SR-related CTD-associated factor 6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 650-750 of human CHERP (NP_006378.3).,, Sequence:, LPAGLMAPLVKLEDHEYKPLDPKDIRLPPPMPPSERLLAAVEAFYSPPSHDRPRNSEGWEQNGLYEFFRAKMRARRRKGQEKRNSGPSRSRSRSKSRGRSS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10523
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG