Learn More
Medimark International™ desinfectante para laboratorio Chemgene™ HLD4L
Código de producto. p-8000871
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15136686 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15136686 Proveedor Medimark International™ N.º de proveedor XTM305
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la limpieza y desinfección de superficies multiuso. El desinfectante para laboratorio Chemgene™ destruye bacterias, hongos, micobacterias, virus y esporas.
Para la limpieza y desinfección de superficies multiuso.El pulverizador desinfectante para laboratorio Chemgene™ destruye bacterias, hongos, micobacterias, virus y esporas.
Concentrado desinfectante Chemgene HLD4L.
  • Fabricado según el sistema de gestión de calidad ISO 9001
  • Biodegradable bajo condiciones de la OECD
  • Desnaturaliza ADN/ARN
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante de laboratorio
Aspecto Transparente
Dilución 0.048611111111
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza y desinfección de superficies multiuso
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • CHEMGENE HLD4L CONCENTRATE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P315-Consultar a un médico inmediatamente.