missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CHEK1 (CHK1), His Tag Recombinant Protein

Código de producto. 10583093
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
10583093 1 mg 1 miligramo
11509286 10 μg 10 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10583093

Marca: Invitrogen™ PV3982

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length.

CHEK1 (CHK1) is a serine/threonine protein kinase involved in preventing replication when DNA integrity is compromised. CHK1 is a key mediator in the DNA damage-induced checkpoint network. CHK1 is an evolutionarily conserved protein kinase that functions to ensure genomic integrity upon genotoxic stress. When the G2 or S checkpoint is abrogated by the inhibition of CHK1, p53-deficient cancer cells undergo mitotic catastrophe and eventually apoptosis, whereas normal cells are still arrested in the G1 phase. Thus, CHK1 inhibitors can preferentially potentiate the efficacy of DNA damaging agents in cancer cells, and Chk1 is an attractive therapeutic target for cancer treatment, especially since approximately 50% of all human cancers are p53-deficient.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O14757
Concentración See Label
Para utilizar con (aplicación) Kinase Assay
Formulación 50mM tris with 1mM DTT, 50% glycerol, 250mM NaCl, 0.05% NP-40, 0.05mM EDTA and no preservative; pH 7.5
ID de gen (Entrez) 1111
Peso molecular 58.1 kDa
Nombre Human CHEK1 (CHK1), His Tag
Intervalo de pH 7.5
Método de purificación Purified
Cantidad 1 mg
Requisitos de almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Estado normativo RUO
Alias de gen C85740; Cell cycle checkpoint kinase; checkpoint kinase 1; checkpoint kinase 1 homolog; checkpoint kinase-1; Checkpoint, S. pombe, homolog of, 1; CHEK1; CHK1; CHK1 checkpoint homolog; Chk1-S; homolog of Chk1-S; HRD1 Protein; rad27; rad27 homolog; serine/threonine protein kinase CHK1; serine/threonine-protein kinase Chk1; Synoviolin; YBR1742; YBR274W
Nombre común Chk1
Símbolo de gen Chek1
Familia Quinasa CAMKL Kinase Family
Tipo de producto Protein
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína His-tag
Secuencia Full length
Contenido y almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Grupo de cinasas Ser/Thr Kinases: CAMK Group
Condiciones de envío Dry Ice
Sistema de expresión Baculovirus
Forma de proteína Full Length
Formulario Liquid
Categoría de investigación Drug Development
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.