Learn More
CHD6 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18779852 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18779852 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18779852 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10060414JF646
Rabbit Polyclonal Antibody
CHD6 Polyclonal antibody specifically detects CHD6 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CHD6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ATP-dependent helicase CHD6, CHD5dJ620E11.1, CHD-6, chromodomain helicase DNA binding protein 6, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, FLJ22369, KIAA1335chromodomain-helicase-DNA-binding protein 6, Radiation-induced gene B protein, RIGBhelicase C-terminal domain- and SNF2 N-terminal domain-containing protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 2665 and 2715 of human chromodomain helicase DNA binding protein 6 using the numbering given in entry NP_115597.3 (GeneID 84181).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84181
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG