missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHD3 Antibody (SR1409), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200006613 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18663604 100 μg 100 microlitros
18676824 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18663604

Marca: Novus Biologicals NBP321768100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CHD3 Monoclonal antibody specifically detects CHD3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CHD3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SR1409
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen ATP-dependent helicase CHD3, CHD-3, chromodomain helicase DNA binding protein 3, chromodomain-helicase-DNA-binding protein 3, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, hZFH, Mi-2 autoantigen 240 kDa protein, Mi-2a, Mi2-ALPHA, ZFH, Zinc finger helicase, zinc-finger helicase (Snf2-like)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CHD3 (Uniprot #: Q12873)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immune Dysfunction, Immune System Diseases, Immunology, modENCODE Antibodies
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1107
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.