Learn More
Invitrogen™ Chargeswitch™ Pro Filter Collection Tube
The Chargeswitch™-Pro Filter Collection Tube is a 50 mL conical tube that will accommodate the centrifuge protocol of Chargeswitch™ Pro Filter Plasmid Midi and Maxi kits.
Marca: Invitrogen™ CS32000
17.38 EUR hasta el 2024-09-28
Use el código promocional "21626" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21626
Descripción
The Chargeswitch™-Pro Filter Collection Tube is a 50 mL conical tube that will accommodate the centrifuge protocol of Chargeswitch™ Pro Filter Plasmid Midi and Maxi kits.
Especificaciones
50 mL | |
25 tubos cónicos de 50 ml. Almacenar a temperatura ambiente | |
Tubo de recogida para filtración ChargeSwitch™ Pro | |
Temperatura ambiente |
25 | |
0,01 gal | |
25 tubos | |
Tubo de recogida |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.