Learn More
CGS 9343B, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18015382 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18015382 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 2255/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Calmodulin antagonist
Calmodulin antagonist; inhibits calmodulin-stimulated cAMP phosphodiesterase activity with an IC50 of 3.3 nM. Also prevents estrogen-induced transcription activation by ER, reversibly blocks voltage-activated Na+, Ca2+ and K+ currents in PC12 cells and inhibits nAChR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGS 9343B
CAS 109826-27-9
Fórmula molecular C30H32N4O6
Número MDL MFCD04113002
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1,3-dihydro-1-1-4-methyl-4h,6h-pyrrolo 1,2-a 4,1-benzoxazepin-4-yl methyl-4-piperidinyl-2h-benzimidazol-2-one maleate
Clave InChI NGODOSILXOFQPH-BTJKTKAUNA-N
SMILES OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC1(CN2CCC(CC2)N2C(=O)NC3=CC=CC=C23)OCC2=CC=CC=C2N2C=CC=C12
Nombre IUPAC (2Z)-but-2-enedioic acid; 1-[1-({7-methyl-8-oxa-2-azatricyclo[8.4.0.0²,⁶]tetradeca-1(14),3,5,10,12-pentaen-7-yl}methyl)piperidin-4-yl]-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Peso molecular (g/mol) 544.61
PubChem CID 14171586
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.61
Porcentaje de pureza >98%