missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ CGRP1 Antibody (eptinezumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
CGRP1 Monoclonal antibody specifically detects CGRP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CGRP1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | eptinezumab |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | P06881 |
| Alias de gen | alpha-type CGRP, CALCA, calcitonin gene-related peptide I, calcitonin/calcitonin-related polypeptide, alpha, calcitonin; calcitonin gene-related peptide 1, CGRP-I |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | CALCA/ CGRP |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?