missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CGI-16 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592387 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18592387 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18592387

Marca: Novus Biologicals NBP318476IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CGI-16 Polyclonal antibody specifically detects CGI-16 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CGI-16
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ACATE2, Acyl-CoA thioester hydrolase 9, acyl-CoA thioesterase 9acyl-Coenzyme A thioesterase 2, mitochondrial, acyl-coenzyme A thioesterase 9, mitochondrial, CGI-16, EC 3.1.2, EC 3.1.2.-, EC 3.1.2.15, mitochondrial Acyl-CoA Thioesterase, MT-ACT48
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between between 389 and 439..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23597
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.