Learn More
CFTR Mouse, Clone: CFTR/1341, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | CFTR |
|---|---|
| Clon | CFTR/1341 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15959747
|
EnquireBio
1080-MSM1-P0 |
20 μg | |||||||
|
15969747
|
EnquireBio
1080-MSM1-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CFTR | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 1080 | |
| Recombinant human full-length CFTR | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 165-170kDa |
| CFTR/1341 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_011514056 | |
| CFTR | |
| IgG1 | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface and Cytoplasmic | |
| MOLT-4 cells. Pancreas, Kidney or Placenta. |