Learn More
CFTR Mouse, Clone: CFTR/1341, enQuireBio™
Código de producto. 15959747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15959747 20 μg 20 microgramos
15969747 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15959747
Marca: EnquireBio 1080MSM1P0
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CFTR
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell surface and Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon CFTR/1341
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_011514056
Símbolos de los genes CFTR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length CFTR
Peso molecular del antígeno 165-170kDa
Control positivo MOLT-4 cells. Pancreas, Kidney or Placenta.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1080
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1