missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cetuximab Antibody (2259C), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30157381 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30157381 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30157381 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB9626CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Cetuximab Monoclonal antibody specifically detects Cetuximab in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Western Blot,Simple Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cetuximab
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Western Blot, Simple Western
Clasificación Monoclonal
Clon 2259C
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length Cetuximab,
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Broad Species Reactivity
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.