missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cetuximab Antibody (2259C) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 18691054 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18691054 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18691054

Marca: Novus Biologicals FAB9626A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Cetuximab Monoclonal antibody specifically detects Cetuximab in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cetuximab
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2259C
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA
Formulación PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full length Cetuximab,
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Broad Species Reactivity
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.