missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CETP Antibody (ATM192), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588990 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18588990 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588990 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB300558F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CETP Monoclonal antibody specifically detects CETP in Human, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CETP
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon ATM192
Conjugado FITC
Formulación PBS
N.º de referencia del gen P11597
Alias de gen cholesteryl ester transfer protein, cholesteryl ester transfer protein, plasma, HDLCQ10, Lipid transfer protein I
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues C D(149) S G R V R T D A P D(159) of human CETP protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1071
Especies diana Human, Bovine, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.