Learn More
CETP Antibody (ATM192) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200066775 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
18587181 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Código de producto. 18587181 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB3005580.025ml
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
CETP Monoclonal specifically detects CETP in Human, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno CETP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon ATM192
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:400, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
N.º de referencia del gen P11597
Alias de gen cholesteryl ester transfer protein, cholesteryl ester transfer protein, plasma, HDLCQ10, Lipid transfer protein I
Símbolos de los genes CETP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues C D(149) S G R V R T D A P D(159) of human CETP protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1071
Especificidad de la prueba Human and Rabbit. Not yet tested in other species.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Show More Show Less
For Research Use Only