missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CETP Antibody (ATM192) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587181 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587181 0.025 mL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587181 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB3005580.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

CETP Monoclonal specifically detects CETP in Human, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CETP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon ATM192
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:400, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
N.º de referencia del gen P11597
Alias de gen cholesteryl ester transfer protein, cholesteryl ester transfer protein, plasma, HDLCQ10, Lipid transfer protein I
Símbolos de los genes CETP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues C D(149) S G R V R T D A P D(159) of human CETP protein.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1071
Especificidad de la prueba Human and Rabbit. Not yet tested in other species.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.