Descripción
- Incluido el certificado
- Para usar con las series ED, FD, FED, FP, M, FDL, MDL de cámaras de secado y calentamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER series ED, FD, FED, FP, M, FDL |
| Descripción | Medición del tipo de cambio aéreo, incluido el certificado (de acuerdo con ASTM D5374) |
| Tipo de producto | Certificado de intercambio |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición de la tasa de intercambio de aire |