Learn More
Óxido de tungsteno y cerio, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Product Code. 11348737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Unit Size:
100 g
25 g
Product Code. Cantidad unitSize
11348737 25 g 25 g
11358737 100 g 100 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11348737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035840.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13454-74-5
Fórmula molecular Ce2O9W2
Peso molecular (g/mol) 791.91
Número MDL MFCD00049725
Clave InChI PMMOMAJHUNGVIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerium tungsten oxide, cerium iii tungstate, dicerium 3+ tritungstate, cerium 3+ dioxido dioxo tungsten 2/3, 2ce.3wo4, cerium tungstate ce2 wo4 3, cerous tungstate, ce2 wo4 3, dicerium 3+ ion tris dioxotungstenbis olate
PubChem CID 16213782
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Ce+3].[Ce+3].[W].[W]
Specifications
Nombre del producto químico o material Cerium tungsten oxide
Punto de fusión 1089°C
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Nombre IUPAC nonaoxidandiida de ditungsteno de dicerio (3+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 1023.78
Porcentaje de pureza 99.9%