Learn More
Óxido de molibdeno y cerio, polvo marrón claro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824656
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11359357 5 g 5 g
11379357 25 g 25 g
11369357 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11359357
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040210.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13454-70-1 | Ce2Mo3O12 | 760.07 g/mol
Cerium molybdenum oxide is used in the aerospace and coating industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13454-70-1
Fórmula molecular Ce2Mo3O12
Peso molecular (g/mol) 760.07
Número MDL MFCD00798520
Clave InChI BPOYBXJKAISYKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Cerium molybdate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium molybdenum oxide
Punto de fusión 973°C
Color Marrón
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.05