Learn More
Sulfato de cerio(IV) tetrahidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222798 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10276540 100 g Frasco de plástico 100 g
10236590 500 g Frasco de plástico 500 g
10743894 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10276540
Marca: Thermo Scientific Acros 199131000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-42-5 | CeO8S2·4H2O | 404.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-42-5
Fórmula molecular CeO8S2·4H2O
Peso molecular (g/mol) 404.29
Número MDL MFCD00149427
Clave InChI MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
PubChem CID 22723557
Nombre IUPAC cerio(4+);disulfato;tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Nombre de nota 99+%
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Iodometry)
Fórmula lineal Ce(SO4)2·4H2O
Fieser 02,65; 15,73
Índice Merck 14, 1990
Información de solubilidad Solubility in water: 38g/L (50°C). Other solubilities: soluble in dilute sulfuric acid,slowly soluble in cold,more readily soluble in,hot mineral acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.29
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.06
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2