Learn More
Sulfato de cerio(IV), anhidro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11319116 25 g 25 g
11329116 100 g 100 g
11339116 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11319116
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20254.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 13590-82-4 | CeO8S2 | 332.23 g/mol
Cerium(IV) sulfate is a redox indicator and is used in analytical chemistry for redox titrations. In ionized form, ceric ion acts as a strong oxidizer under acidic conditions. It is also used to prepare spherical-like nanoparticles CeO2, nanoparticles for NO reductions' reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de cerio(IV) es un indicador de redox y se utiliza en química analítica para las valoraciones de redox. En su forma ionizada, el ión cerico actúa como un fuerte oxidante en condiciones ácidas. También se utiliza para preparar nanopartículas esféricas de CeO2, nanopartículas para reacciones y reducciones de NO.
Solubilidad
Soluble en agua y ácido sulfúrico diluido.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico y sensible a la humedad. Evitar la humedad. Incompatible con agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13590-82-4
Fórmula molecular CeO8S2
Peso molecular (g/mol) 332.23
Número MDL MFCD00148852
Clave InChI VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
PubChem CID 159684
Nombre IUPAC cerio(4+); disulfato
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) sulfate
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 25 g
Número UN UN3085
Índice Merck 14,1990
Información de solubilidad Soluble in water and dilute sulfuric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.24
Porcentaje de pureza 97%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.91