Learn More
Óxido de cerio(IV), polvo o masa amarillo a marrón pálido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824661
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11397997 50 g 50 g
11387997 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 11397997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 021120.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12014-56-1 | CeH8O4 | 212.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12014-56-1
Fórmula molecular CeH8O4
Peso molecular (g/mol) 212.18
Número MDL MFCD00010927
Clave InChI DPUCLPLBKVSJIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.[Ce]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) oxide
Color Marrón a Amarillo
Forma física Masa/polvo
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.12 (anhydrous)