Learn More
Óxido de cerio(IV), 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222789 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10470281 100 g Frasco de plástico 100 g
10571451 500 g Frasco de plástico 500 GR
13438448 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10470281
Marca: Thermo Scientific Acros 199121000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1306-38-3
Fórmula molecular CeO2
Peso molecular (g/mol) 172.12
Número MDL MFCD00010933
Clave InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nombre IUPAC Dioxocerio
SMILES O=[Ce]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(IV) oxide
Punto de fusión 2600.0°C
Nombre de nota 99.9%
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal CeO2
Fieser 06,99
Índice Merck 15,1988
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.12
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 7.13
Densidad 7.1300g/mL