Learn More
Óxido de hierro y cerio, 20 % en H2O, dispersión de nanopartículas, pH bajo, < 5,0 nm número de APS ponderado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7052369
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 15424135
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047283.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Nano-sized cerium-iron oxide nanoparticles has been synthesized, characterized and explored as an efficient photocatalyst for the photocatalytic degradation of malachite green.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD02687051
Sinónimo Cerium and iron mixed metal oxide in water at low pH
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium iron oxide
Nombre de nota 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Color Rojo a marrón
pH Low
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Dispersible in water.
Olor Petroleum-like
Densidad 1.23 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium iron oxide, 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cerium(IV) oxide, Methoxyacetic acid