Learn More
Sulfato de cerio(III) octahidrato, 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3212490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10547563 50 g Frasco de vidrio 50 g
10017632 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10547563 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 192790500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10450-59-6 | Ce2O12S3·8H2O | 712.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10450-59-6
Fórmula molecular Ce2O12S3·8H2O
Peso molecular (g/mol) 712.55
Número MDL MFCD00149641
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) sulfate octahydrate
Color Blanco
Forma física Cristales y/o trozos
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 38.0 to 40.5% (Ce)
Fórmula lineal Ce2(SO4)3·8H2O
Fieser 09,99
Índice Merck 10, 1961
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 712.55
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(III) sulfate octahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.