Learn More
Perclorato de cerio(III) hexahidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048848
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11311768 50 g 50 g
11301768 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011654.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14017-47-1 | CeCl3O12 | 438.454 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14017-47-1
Fórmula molecular CeCl3O12
Peso molecular (g/mol) 438.454
Número MDL MFCD00150205
Clave InChI LJBTWTBUIINKRU-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo cerium 3+ perchlorate, cerium perchlorate, cerous perchlorate, cerium 3+ triperchlorate, perchloric acid, cerium 3+ salt, perchloric acid, cerium 3+ salt 3:1, acmc-1bs3z, cerium iii perchlorate solution, perchloric acid cerium iii salt, perchloric acid,cerium 3+ salt 3:1
PubChem CID 166978
Nombre IUPAC cerio(3+);triperclorato
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ce+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) perchlorate hexahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Número UN UN1481
Formula Weight (peso de la fórmula) 546.56 (438.47 Anhydrous)
Grado Reactivo
Olor Odorless
Sensibilidad Moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(III) perchlorate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cerium(III) perchlorate hexahydrate