Learn More
Oxalato de cerio(III) hidrato, REacton™, 99,989 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7049211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11326678 10 g 10 g
11336678 50 g 50 g
11316678 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11326678
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013226.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15750-47-7
Fórmula molecular C6Ce2O12
Peso molecular (g/mol) 544.29
Número MDL MFCD00013082
Clave InChI ZMZNLKYXLARXFY-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo cerium iii oxalate hydrate, cerium iii oxalatehydrate, cerium iii oxalate decahydrate
PubChem CID 91998046
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) oxalate hydrate
Punto de fusión (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3288
Índice Merck 14,2001
Nombre IUPAC cerio;ácido oxálico;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.29 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.989%
Grado Reacton
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic