Learn More
Nitrato de cerio(III) hexahidrato, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-222784 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10134750 100 g Frasco de plástico 100 g
10144750 500 g Frasco de plástico 500 g
11964371 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10134750 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218691000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10294-41-4 | CeH12N3O15 | 434.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10294-41-4
Fórmula molecular CeH12N3O15
Peso molecular (g/mol) 434.22
Número MDL MFCD00149631
Clave InChI QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
PubChem CID 16211466
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) nitrate hexahydrate
Nombre de nota 99.5%
Color Incoloro a blanco
Forma física Polvo cristalino o cristales aglomerantes
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (CeO2/TREO basis)
Fórmula lineal Ce(NO3)3·6H2O
Fieser 16,67
Índice Merck 10,1959
Información de solubilidad Solubility in water: 1754g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Nombre IUPAC cerio(3+);trinitrato;hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.22
Porcentaje de pureza 99.5%
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cerium(III) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.