Learn More
Carbonato de cerio(III) hidrato, 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3212486 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10776573 10 g Frasco de vidrio 10 g
10033872 50 g Frasco de vidrio 50 g
10087002 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10776573 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379400100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54451-25-1
Fórmula molecular C3Ce2O9
Peso molecular (g/mol) 460.26
Número MDL MFCD00149635
Clave InChI GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
Nombre IUPAC cerio(3+);bicarbonato;hidrato
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cerium(III) carbonate hydrate
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal Ce(CO3)3·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.27
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales