Learn More
Acetato de cerio(III) hidrato, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cerium(III) acetate hydrate is used in thin fim buffer layers suitable for high κ dielectrics by sol-gel route. And it is also used as a catalyst for auto-oxidation of cresols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerium (III) acetate hydrate |
| Color | Blanco |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 10 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula lineal | Ce(C2H3O2)3·xH2O |
| Información de solubilidad | Soluble in water( 3.5g/L). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.26 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99.995% |
Seguridad y manipulación
- Cerium(III) acetate hydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Cerium(III) acetatehydrate