Descripción
Cerberus 1 Polyclonal antibody specifically detects Cerberus 1 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Formulación | PBS |
| Formulario | Purified |