missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ceramide Kinase Antibody [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30160689 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30160689 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30160689

Marca: Novus Biologicals NB1002911JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Ceramide Kinase Polyclonal antibody specifically detects Ceramide Kinase in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ceramide Kinase
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ceramide kinase, dA59H18.2, DKFZp434E0211, EC 2.7.1.138, FLJ21430, FLJ23239, hCERKLipid kinase 4, KIAA1646dA59H18.3, lipid kinase LK4, LK4Acylsphingosine kinase, MGC131878
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of human Ceramide Kinase (between residues 50-150). [Swiss-Prot# Q8TCT0]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64781
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.