missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CEP57L1 Polyclonal antibody specifically detects CEP57L1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CEP57L1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | centrosomal protein 57kDa-like 1, centrosomal protein 57kDa-like protein 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-167 of human CEP57L1 (NP_776191.1). MDSELMHSIVGSYHKPPERVFVPSFTQNEPSQNCHPANLEVTSPKILHSPNSQALILALKTLQEKIHRLELERTQAEDNLNILSREAAQYKKALENETNERNLAHQELIKQKKDISIQLSSAQSRCTLLEKQLEYTKRMVLNVEREKNMILEQQAQLQREKEQDQMK |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?